Merck
24407
SGE Spritzen für das PerkinElmer® Autosystem
volume 0.5 μL, 0.5BR-PE-0.63, removable needle, needle size 23 ga, needle L 70 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Kanülengröße
23 ga
Beschreibung
color (light orange)
liquid syringe
Leistungsmerkmale
removable needle
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 000478
Kanüle L
70 mm
Volumen
0.5 μL
Rechtliche Hinweise
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)