Merck
24335
Supelco
SPB®-225 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115710
eCl@ss:
32119290
Materialien
fused silica
Agentur
meets requirements for USP G7 and G19
Parameter
45-220 °C temperature (isothermal)
45-240 °C temperature (programmed)
Beta-Wert
250
df
0.25 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(50% cyanopropylphenyl/50% dimethyl siloxane) phase
Anwendung(en)
agriculture
environmental
food and beverages
Säulenart
capillary polar
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Betriebsbedingungen: Die Säulen können mit Lösungsmitteln gespült werden.
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Rechtliche Hinweise
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Decomposition of toxic pollutants in landfill leachate by ozone after coagulation treatment.
Poznyak T
Journal of Hazardous Materials, 152 (3), 1108-1114 (2008)
γ-Linolenic acid in borage oil reverses epidermal hyperproliferation in guinea pigs
Chung S
The Journal of Nutrition, 132 (10), 3090-3097 (2002)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)