Merck
22275
Valco® Precision Sampling Spritze, Serie A-2, abnehmbare Nadel
volume 5 mL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Synonym(e):
SPRITZE, PS-A-2, 5ML
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Beschreibung
Series A-2
Leistungsmerkmale
removable needle Series A2
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
VICI 050035
Kanüle L × AD × ID
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Volumen
5 mL
Allgemeine Beschreibung
Serie A-2 - Austauschbare Nadel. Diese preisgünstige Spritze für allgemeine Anwendungen ist für Gasen und Flüssigkeiten bis 250 psi (17bar) gasdicht.
Rechtliche Hinweise
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Que T La et al.
Cells, 9(10) (2020-10-08)
Previously, we used a lentiviral vector to deliver furin-cleavable human insulin (INS-FUR) to the livers in several animal models of diabetes using intervallic infusion in full flow occlusion (FFO), with resultant reversal of diabetes, restoration of glucose tolerance and pancreatic