Wichtige Dokumente
22139-U
An/Aus-Drosselventil
stainless steel, 1/8 in.
Synonym(e):
Swagelok® 2P4T,EDELSTAHL DROSSELVENTIL 1/8″, 1 STUECK
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Fitting
1/8 in.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)