Wichtige Dokumente
22075-U
Swagelok® Reduzierstück
Swagelok® 400-6-1, stainless steel, 1/4 in. Swagelok, 1/16 in. Swagelok
Synonym(e):
Swagelok® 400-6-1,EDELSTAHL MESSING REDUZIERVERBINDER 1/4X1/16, 1 STUECK
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Swagelok® 400-6-1
Fitting
1/16 in. Swagelok
1/4 in. Swagelok
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)