Merck
21980-U
Swagelok® Verbinder mit Kontermutter
Swagelok® 100-61, brass, 1/16 in.
Synonym(e):
Swagelok® 100-61, MESSING VERBINDER MIT KONTERMUTTER 1/16″, 1 STUECK
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
Materialien
brass
Beschreibung
bulkhead design yes
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Swagelok® 100-61
Fitting
1/16 in.
Allgemeine Beschreibung
Mit Nuts und Ferrules.
Anwendung
Swagelok® Bulkhead union may be used in constructing a solid-phase microextraction (SPME) fibre sampling port by placing the septum on the outer nut.
Rechtliche Hinweise
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nicole C Bouvier-Brown et al.
Journal of chromatography. A, 1161(1-2), 113-120 (2007-07-06)
Biogenic terpenes play important roles in ecosystem functioning and atmospheric chemistry. Some of these compounds are semi-volatile and highly reactive, such as sesquiterpenes and oxygenated terpenes, and are thus difficult to quantify using traditional air sampling and analysis methods. We