Merck
21131-U
Supelco
Purge/Trap K Vocarb® 3000
for use with OI Analytical 4460
Synonym(e):
Vocarb® 3000 Purge Trap K, O.I. Analytical
About This Item
UNSPSC-Code:
23151817
NACRES:
NB.21
Anwendung(en)
environmental
Kompatibilität
for use with OI Analytical 4460
Rechtliche Hinweise
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)