Merck
20608
Supelco
Thermogreen® LB-2 Septa, Stopfen
Shimadzu plug, pkg of 10 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Größe
(plug type)
Verpackung
pkg of 10 ea
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Durchm. × L
~6 mm × 9 mm
Kompatibilität
for use with Shimadzu all
Allgemeine Beschreibung
Das Septum ist eine sehr wichtige Komponente eines Spritzeninjektionssystems. Es wird gewöhnlich aus selbstdichtenden Elastomermaterialien wie z. B. Silikonkautschuk, Neopren oder Fluorelastomeren hergestellt. Damit kann die Probe bequem eingeführt werden, ohne dass Leckagen im System verursacht werden. Unsachgemäße Septa zerfallen unter den Hochtemperaturbedingungen von Kapillareinlässen und verursachen Basislinien-Störungen und Geisterpeaks in Chromatogrammen.
Zur Verwendung in Shimadzu-GCs, für die Stopfen-Septa benötigt werden.
Anwendung
Thermogreen® LB-2-Septa eignen sich für folgende Anwendungen:
  • Minimierung der Extraktion von Analyten auf die Festphasen-Mikroextraktionsfaser (SPME) oder deren Verlust bei Entnahme aus dem Fläschchen während der Analyse durch GC-MS.
  • Thermoresistente Septa werden in einem GC-Instrument verwendet, um Trägergasleckagen, nicht relevante Peaks und Verunreinigung durch Phthalat zu verhindern.
  • Thermoresistente Septa werden zusammen mit einem Dicknadelschutz in GC-Instrumenten eingesetzt, um von Mikrospritzen verursachte irreversible Schäden zu vermeiden.
  • Sie werden ferner in Zulauf-Probenahmeanschlüssen in Gaschromatographen verwendet.
Rechtliche Hinweise
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Effect of periods of non-use on biofilter performance.
Martin, F. Jason, and Raymond C. Loehr.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 46, 539-546 (1996)
Robert L. Grob, PhD, Eugene F. Barry, PhD
Modern Practice of Gas Chromatography, 471-472 (2004)
Elefteria Psillakis et al.
Journal of chromatography. A, 999(1-2), 145-153 (2003-07-30)
A simple and efficient liquid-phase microextraction (LPME) technique using a hollow-fibre membrane, in conjunction with gas chromatography-mass spectrometry has been developed for the extraction and analysis of six phthalate esters in water samples. Parameters such as extraction solvent, agitation of
Solid-phase microextraction (SPME) for rapid field sampling and analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Hook, Gary L., et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 21, 534-543 (2002)
Elefteria Psillakis et al.
Chemosphere, 54(7), 849-857 (2003-11-26)
The sonochemical degradation of aqueous solutions containing low concentrations of six phthalate esters at an ultrasonic frequency of 80 kHz has been investigated. Ultrasonic treatment was found capable of removing the four higher molecular mass phthalates (di-n-butyl phthalate, butylbenzyl phthalate