Merck
20389
Rohrentgrater
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Allgemeine Beschreibung
Gut geeignet um die Rohrenden zu glätten und die Bohrung nach dem Schneiden zu öffnen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)