20081-U
ORBO™-DNPH LpDNPH auf Kieselgel, 120 mg
PE separators, O.D. × L 6 mm × 90 mm , w/frangible seal, pk of 10 tubes
Synonym(e):
LpDNPH ORBO™-Röhrchen, Orbo-DNPH-Kartuschen, 10 Stück
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Materialien
PE separators
Qualitätsniveau
Produktlinie
ORBO™
Zusammensetzung
bed wt., 120 mg
Verpackung
pk of 10 tubes
Hersteller/Markenname
ORBO™ DNPH
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × L
6 mm × 90 mm , w/frangible seal
Matrix
DNPH coated silica gel
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Die LpDNPH ORBO Röhre mit zerbrechlicher Dichtung ist zur Bestimmung von geringen Carbonyl-Emissionen (z. B. Formaldeyd) aus Baumaterialien konzipiert. Die Sorbensröhre hat einen Außendurchmesser von 6,35 mm und ist 90 mm lang, mit einer zerbrechlichen Struktur an einem Ende. Sie enthält 120 mg DNPH-beschichtetes Kieselgel und ist mit PTFE-Kappen verkappt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Geringer Hintergrund
- Design mit zerbrechlicher Dichtung, um Kontaminationen zu vermeiden
Rechtliche Hinweise
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?