19146-U
6 Stück Nadeln 22s ga 2", Spitze Nr.5 2,5μL-100μL
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), volume 2.5-100 μL
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cone tip, side port stainless steel
Kanülengröße
22s ga
Leistungsmerkmale
removable needle cone tip (side port)
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 7784-05
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
2.5-100 μL
Kompatibilität
for use with 2.5μL-100μL syringe
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)