19141-U
Hamilton® needles for RN syringes, blunt tip
needle size 26 ga, needle L 51 mm (2 in.), for use with 250μL-10mL syringe
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Kanülengröße
26 ga
Beschreibung
blunt tip (stainless steel)
Leistungsmerkmale
blunt tip (point style 3)
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 7780-02
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
250-10000 μL
Kompatibilität
for use with 250μL-10mL syringe
for use with Rheodyne Injection Valve
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)