Wichtige Dokumente
18927
2-[2-[[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]-methyl]-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]-N,N-dimethylethanamin
reference material
Synonym(e):
Rizatriptan Benzoate impurity A (PhEur)
About This Item
Qualität
reference material
API-Familie
rizatriptan
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)CCC1=CNC(C1=C2)=CC=C2CC3=C(CCN(C)C)C4=CC(CN5N=CN=C5)=CC=C4N3
InChI
1S/C28H35N7/c1-33(2)11-9-22-16-30-26-7-5-20(13-24(22)26)15-28-23(10-12-34(3)4)25-14-21(6-8-27(25)32-28)17-35-19-29-18-31-35/h5-8,13-14,16,18-19,30,32H,9-12,15,17H2,1-4H3
InChIKey
WMKBUQPKAAJBHZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)