Merck
13687-U
Supelco
Amberlite MB20 Ion Exchange Resin
mixed bed, >50 mesh, bucket of 1000 g
Synonym(e):
mix mode ion exchange resin
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23151817
NACRES:
SB.52
product name
AmberLite MB20 H/OH-Mischbett-Ionenaustauschharz Wasserstoff- und Hydroxid-Form, bucket of 1000 g
Form
beads
Qualitätsniveau
Verpackung
bucket of 1000 g
Parameter
60 °C max. temp.
Feuchtigkeit
46-51% (cation exchanger)
60-72% (anion exchanger)
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
Partikelgröße
560-660 μm (anion form)
710-810 μm (cation form)
Betriebs-pH-Wert
0-14
Kapazität
1.0 meq/mL by wetted bed volume(anion)
1.9 meq/mL by wetted bed volume
Trenntechnik
mixed mode
Anwendung
Dowex Marathon MR-3 hydrogen and hydroxide form was used in assessing inorganic nitrogen in litter layer and soil using ion-exchange resin bags on Alpkem autoanalyzer and by ion chromatography.
Speziell hergestelltes Harz für Mischbett-Kondensatbehandlung; geeignet für prozessintegrierte Entmineralisierung.
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Marathon is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Functional diversity indices reveal the impacts of land use intensification on plant community assembly.
Pakeman, Robin J.
Journal of Ecology, 99, 1143-1151 (2011)
Contrasting effects of substrate and fertilizer nitrogen on the early stages of litter decomposition.
Hobbie, Sarah E.
Ecosystems, 8, 644-656 (2005)