Merck
13359-U
Supelco
Supelpak-2 polymeric adsorbent
20-60 mesh, pk of 120g, for Japan only
Synonym(e):
XAD®-2
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23151817
Produktbezeichnung
Supelpak-2, pk of 120 g, for Japan only
Beschreibung
purified XAD-2
Verpackung
pk of 120 g
Parameter
200 °C max. temp.
Matrix
polymeric styrene-divinylbenzene
Porengröße
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
Dichte
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.07 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Supelpak-2 ist aufgereinigtes Amberlite-XAD®-2, das gereinigt wurde, um die von der US-Behörde EPA empfohlenen Reinheitskriterien gemäß Level I Environmental Assessment Procedures Manual zu erfüllen und zu übertreffen. Für standardmäßige Luftsammelmethoden, bei denen Harz auf die TCO-Hintergrundmenge (organischer Gesamtkohlenstoff) getestet wird, ist dieses Harz am besten geeignet. Verpackt in Glasbehältern.
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Supelpak is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)