13094-U
Glass Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase none, matrix 80/100 Porapak QS support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass column
Hersteller/Markenname
Agilent
Parameter
0-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × AD × ID
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
Matrix
80/100 Porapak QS support
Aktive Matrixgruppe
none phase
Säulenart
packed GC
Kompatibilität
for use with Agilent Configuration A
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)