Merck
12021AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Astec® CHIROBIOTIC® T Chirale HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L63
Beschreibung
HPLC column
Produktlinie
Astec®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Astec®
Parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
5 cm × 4.6 mm
Matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
teicoplanin glycopeptide phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
pH Betriebsbereich
3.8-6.8
Trenntechnik
chiral
Allgemeine Beschreibung
CHIROBIOTIC® T und T2 enthalten Teicoplanin als chiralen Selektor. Sie bieten eine einzigartige Selektivität für zahlreiche Molekülklassen, spezifisch underivatisierte α, β, γ und zyklische Aminosäuren, N-derivatisierte Aminosäuren, Hydroxy-Carbonsäuren, saure Verbindungen wie Carbonsäuren und Phenole, kleine Peptide, neutrale aromatische Analyten sowie zyklische aromatische und aliphatische Amine. Trennungen, die normalerweise mit chiralen stationären Kronenether- oder Ligandenaustausch-Phasen erzielt werden, sind mit den CHIROBIOTIC® T und T2 ebenfalls möglich, jedoch in wesentlich einfacheren mobilen Phasen wie Wasser-Alkohol. Außerdem wurden alle bekannten Betablocker (Aminoalkohole) und Dihydrocumarine aufgetrennt. CHIROBIOTIC® T und T2 unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Bindungschemie und der Porengröße des Trägerteilchens, was ihnen eine unterschiedliche Selektivität und präparative Kapazität verleiht.
  • Gebundene Phase: Teicoplanin
  • pH-Betriebsbereich: 3,8–6,8
  • Teilchendurchmesser: 5, 10 oder 16 μm
  • Porengröße: 100 Å (CHIROBIOTIC® T) oder 200 Å (CHIROBIOTIC® T2)
CHIROBIOTIC Häufig gestellte Fragen
CHIROBIOTIC Referenzbibliografie
Literatur zu chiralen Produkten
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Felikss Mutulis et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(17), 5787-5810 (2007-07-10)
Two hundred and ten tertiary amides were prepared on solid phase. Diamines were coupled to activated carboxylated Wang polymer, and the polymeric substituted benzyloxycarbonyl protected diamines obtained were reacted with aldehydes or ketones in trimethyl orthoformate giving resin attached Schiff
Balázs Visegrády et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 53(1-3), 15-24 (2002-10-31)
This contribution deals with comparative studies on the chiral separation of thiazide diuretics using cellulose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) (Chiralcel OD-RH), cellulose tris(4-methylbenzoate) (Chiralcel OJ-R) and teicoplanin (Chirobiotic T) phases. All columns showed good chiral recognition ability for this class of compounds. Out
Zahid Ali et al.
Journal of chromatography. A, 1052(1-2), 199-204 (2004-11-06)
The solvation parameter model is used to characterize the retention properties of a 3-aminopropylsiloxane-bonded (Alltima amino), three 3-cyanopropylsiloxane-bonded (Ultrasphere CN, Ultremex-CN and Zorbax SB-CN), a spacer bonded propanediol (LiChrospher DIOL) and a multifunctional macrocyclic glycopeptide (Chirobiotic T) silica-based stationary phases
M Sanghvi et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 933, 37-43 (2013-07-23)
Due to the lack of sensitivity in current methods for the determination of fenoterol (Fen), a rapid LC-MS/MS method was developed for the determination of (R,R')-Fen and (R,R';S,S')-Fen in plasma and urine. The method was fully validated and was linear
P Jander et al.
Journal of chromatography. A, 919(1), 67-77 (2001-07-19)
The retention behaviour of the enantiomers of underivatized phenylglycine was studied on a Chirobiotic T column packed with amphoteric glycopeptide teicoplanin covalently bonded to the surface of silica gel. The retention and the selectivity of separation of the enantiomers increase