Merck
11041-U
Supelco
Carboxen® Adsorptionsmittel
matrix Carboxen 1006, 2 μm, bottle of 20 g
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
23201100
NACRES:
SB.52
Produktlinie
Carboxen®
Qualitätsniveau
Form
powder
Verpackung
bottle of 20 g
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
~715 m2/g
Matrix
Carboxen 1006
Aktive Matrixgruppe
carbon
Partikelgröße
2 μm
Porengröße
~0.23 cm3/g macroporosity
~0.26 cm3/g mesoporosity
~0.29 cm3/g microporosity
~7-10 Å pore diameter
Dichte
~0.26 g/mL (free fall density)
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Carboxene sind synthetische Kohlenstoffadsorptionsmittel, die mit großem technischem Aufwand aus Polymervorstufen hergestellt werden. Diese Partikel verformen sich nicht plastisch wie Harze und erzeugen keine Feinpartikel wie Aktivkohle. Diese Materialien werden getrocknet versendet und gelagert. Diese derivatisierten Harze bieten einen Mehrwert für eine Vielzahl von Reinigungsanwendungen zum Entfernen von Verunreinigungen mit kleinen und großen Molekülen. Sie finden sowohl in der Reinigung von Gas- als auch Flüssigphasen Anwendung, zum Beispiel bei der Entfernung homogener Katalysatoren aus pharmazeutischen Wirkstoffen (API) und von Verunreinigungen mit hohem Risiko in biochemischen Aufreinigungen wie etwa von Wirtszellproteinen aus mAbs, bei der Entfernung toxischer Schwermetalle, bei der Aufreinigung chlorierter Moleküle und bei der Entfernung extrahierbarer und auslaugbarer Substanzen. Die Größenstaffelung der Poren sorgt für verbesserte thermodynamische und kinetische Eigenschaften bei Adsorption und Desorption. Die Carboxene unterscheiden sich im Hinblick auf den relativen Prozentanteil der Porenstrukturen (Mikro, Meso und Makro), die Größe der Oberfläche und den Oberflächen.pH-Wert.
Carboxen® adsorbent is ideally used for solid-phase microextraction (SPME). It is highly efficient in extraction of small polar molecules from aqueous solution.
Anwendung
Carboxen® 1006 was used as an extraction device for the determination of ochratoxins A and B in nuts and grain samples using an automated in-tube solid-phase microextraction (SPME) coupled with liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eigenschaften und Vorteile:
  • Sphärisch
  • Hart (Ball-Pan-Hardness >98 %)
  • Stabil bis 400 °C
  • Hohe Reinheit
  • Einfaches Packing
  • Stabil über den gesamten pH-Bereich
  • Erzeugen keinen Gegendruck
  • Hohe osmotische Schockstabilität
  • Gestaffelte Porengröße (von Makro zu Meso zu Mikro)
Sonstige Hinweise
Weitere Informationen finden Sie auf: Spezielle Kohlenstoffadsorbtionsmittel
Rechtliche Hinweise
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Applications of Solid Phase Microextraction.
Pawliszyn J.
Science, 64-65 (1999)
Keita Saito et al.
Journal of chromatography. A, 1220, 1-6 (2011-12-20)
A simple and sensitive method for the determination of ochratoxins A and B in nuts and grain samples was developed using an automated in-tube solid-phase microextraction (SPME) coupled with liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS). Ochratoxins were separated within 5 min by
B D Page et al.
Journal of chromatography. A, 873(1), 79-94 (2000-04-11)
The headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) efficiencies from vegetable oil of the recently available Carboxen-poly(dimethylsiloxane) (PDMS) and divinylbenzene-Carboxen-PDMS fibres were found to be much greater than those of the PDMS fibre for a number of volatile contaminants. Using these Carboxen-based fibres