ZRB2198
Anti-DEPDC5 Antibody, clone 1G17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
GATOR complex protein DEPDC5;DEP domain-containing protein 5
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1G17, recombinant monoclonal
Beschreibung
1G17 Clone
Produktlinie
ZooMAb® learn more
Form
lyophilized
Mol-Gew.
calculated mol wt 181.26 kDa
Aufgereinigt durch
using Protein A
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat, porcine, monkey, mouse, bovine, canine
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG
Epitopsequenz
N-terminal half
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DEPDC5(9681)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Immunocytochemistry in K562 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected DEPDC5 in K562 cells.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected DEPDC5 in K562 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected DEPDC5 in human testis tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound DEPDC5 peptide with a KD of 1.4 x 10-6 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)