ZRB1505
Anti-SIRT6 Antibody, clone 1O6 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
Sirtuin-6;NAD-dependent protein deacetylase sirtuin-6;EC:2.3.1.286;Regulatory protein SIR2 homolog 6;SIR2-like protein 6
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1O6, recombinant monoclonal
Beschreibung
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Produktlinie
ZooMAb® learn more
Form
lyophilized
Mol-Gew.
calculated mol wt 39.12 kDa
observed mol wt ~40 kDa
Aufgereinigt durch
using Protein A
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
monkey
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Epitopsequenz
N-terminal
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in Rat Brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected SIRT6 in Rat Brain tissue lysate.
Tested applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SIRT6 in A431 and NIH3T3 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound SIRT6 peptide with a KD of 1.0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable