ZMS1150
Anti-MBNL1 Antibody, clone 4A8 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
Muscleblind-like protein 1, Triplet-expansion RNA-binding protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A8, recombinant monoclonal
Beschreibung
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Produktlinie
ZooMAb® learn more
Form
lyophilized
Mol-Gew.
calculated mol wt 41.82 kDa
observed mol wt ~40 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
Epitopsequenz
Unknown
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... MBNL1(4154)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MBNL1 in HEK293 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected MBNL1 in C6 cell lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected MBNL1 in HeLa cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected MBNL1 in Human esophagus tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)