Z744226
KDS Legato™ 380 Emulsifier/Homogenizer
AC/DC input 100-240 V, UK plug
Synonym(e):
dosing pump, infusion pump, withdrawal pump
About This Item
Leistungsmerkmale
no. of channels 1 (per pump)
CE, RoHS Approved
accuracy ± 0.35%
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
KD Scientific 788380
L × T × H
8.89 cm (3.5 in.) × 25.4 cm (10 in.) × 27.94 cm (11 in.)
Volumen
0.0005—140 mL
Gewicht
4.9 kg (10.75 lb ), (pump)
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Selectable emulsifying rates
- Selectable volumes
- Adjustable duration – Enter the number of cycles or the total time
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)