Merck
Z743997
Flüssigstickstoff-Kühlschränke der Worthington LS-Serie
LS4800
Synonym(e):
Flüssigstickstoff-Kühlgeräte, Kühlschränke der LS-Serie
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
Leistungsmerkmale
200 days static holding time
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Worthington LS4800
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Höhe
35 in.
889 mm
AD
27 in.
685.8 mm
Halsumfang
21.6 cm
Volumen
130 L
130000 mL
Allgemeine Beschreibung
Diese Dewargefäße mit Kanister- und Regallagersystemen ermöglichen die kostengünstige Langzeitlagerung von Zellen, Geweben und anderen biologischen Proben. Die Kanister nehmen Proben je nach ihrem Flüssigstickstoffgehalt in der Dampf- oder Flüssigphase auf. Es werden Temperaturen von -184 °C unter dem verschlossenen Halsrohr-Kern bis -196 °C auf dem Flüssigstickstoffpegel aufrechterhalten.
  • Geriffeltes, hochfestes Aluminiumgehäuse, Magneform-Halsrohr-Design und haltbares Lackiersystem
  • Regalindex-Positionierungsring und interne Positionierungsvorrichtung, computerkompatible Kartonlagerung eignet sich für eine unkomplizierte Bestandsverwaltung
  • Ausgezeichnete Unterdruckleistung
  • Verschließbare Deckel
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)