Merck
Z722464
IKA® ULTRA-TURRAX® Dispergierer
T-25 Digital, for volumes of 1-2,000 mL, 230 V, 1/cs
Synonym(e):
tissue grinders, tissue homogenizers
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.73
Aufnahme AC/DC
230 V AC
Beschreibung
sample 1 - 2,000 mL
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
IKA 3725000
Parameter
3000-25000 rpm speed
Allgemeine Beschreibung
T 25 Digital ULTRA-TURRAX®
  • The spectrum of applications ranges from homogenizing waste water samples to the use in laboratory reactors, to dispersion tasks under vacuum/pressure and sample preparation in medical diagnostics
  • For volumes of 1-2,000 mL (H20)
  • Three types of shaft bearings (sold separately)
  • Standard version with digital display supplied only
  • Rotor-Stator configurations have thirty years of proven, guaranteed comparability of test results
Anwendung
Laborgeräte zum Dispergieren und Homogenisieren für eine Vielzahl von Anwendungen:
  • Emulgation und Dispergierung in der chemischen-,pharmazeutischen-, und Nahrungsmittelindustrie
  • Gewebe-Homogenisierung für biologische und medizinische Forschung
  • Alkohol Produktion
  • Schwermetallanalyse in Schlammproben
  • Homogenisierung von Proben
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)