Merck
Z719471
Sorenson Pipettenspitzen mit geringer Bindung und Aerosolbarriere
MultiGuard, with graduation lines, maximum volume 200 μL
Synonym(e):
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, low bind tip, pipet tip
About This Item
UNSPSC-Code:
41121601
NACRES:
NB.01
Materialien
colorless
natural tip (low binding)
polypropylene
Sterilität
sterile
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
barrier
Verpackung
pack of 96 ea (Racked)
Hersteller/Markenname
Sorenson 17370T
Maximales Volumen
200 μL
Volumen
200 μL
Bindungsart
low binding surface
Allgemeine Beschreibung
Die Pipettenspitzen weisen eine neue Oberflächentechnologie auf, die für quantitative Assays, in denen eine Probenbindung die Ergebnisse signifikant verändern kann, oder für kritische Protokolle mit geringem Volumen, die einen hohen Grad von Genauigkeit erfordern, entwickelt wurde. Ideal für molekularbiologische Anwendungen wie PCR. Eine inerte, hydrophobe Barriere verhindert Pipettierkontaminationen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Suitable for DNA amplification and radioisotope handling
  • Over-pipetting does not contaminate valuable samples
  • Universal fit on research-grade pipettors
  • Filter devoid of leachable additives
  • Small micron pore sizes, <20 μ
  • Hydrophobic surface to lower surface tension
  • Minimal sample binding
  • Enhanced accuracy and precision
  • Additives-free such as silicone
  • Eliminates leaching and subsequent sample degradation
Rechtliche Hinweise
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)