Merck
Z717193
ART® Pipettenspitzen mit selbstdichtender Barriere
ART 1000 REACH, maximum volume 1000 μL, sterile
Synonym(e):
pipet tips, pipette tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121601
NACRES:
NB.01
Maximales Volumen:
1000 μL
Sterilität:
sterile
Leistungsmerkmale:
DNase free
RNase free
barrier
Verpackung:
pack of 800 ea
Hersteller/Markenname:
Molecular BioProducts 2079
Materialien
colorless
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
barrier
Verpackung
pack of 800 ea
Hersteller/Markenname
Molecular BioProducts 2079
Methode(n)
PCR: suitable
Maximales Volumen
1000 μL
Verpackung
960EA = 10 Trays mit 96 Spitzen (1 Packung)
4800EA = 5 Packungen mit 960 Spitzen (50 Trays à 96 Spitzen)
800EA = 8 Trays mit 100 Spitzen (1 Packung)
3200EA = 4 Packungen 800EA
Kompatibilität
Kompatibilität
Biohit mLINE 100–1000 μL
BioHit Proline Variable
Eppendorf Research/Reference
Gilson/Pipetman P-1000
Labsystems 4027/4500
Nichiryo/Oxford Benchmate
Socorex Calibra
Sonstige Hinweise
Durchstöbern Sie alle Pipettenspitzen
Rechtliche Hinweise
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)