Merck
Z707430
AeraSeal-Folie
non-sterile
Synonym(e):
ELISA plate seal, breathable plate seal, permeable rayon film, piercable plate seal, qPCR plate seal
About This Item
UNSPSC-Code:
41122410
NACRES:
NB.22
Materialien
Rayon film
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
piercable
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Excel Scientific B-100
Methode(n)
tissue culture: suitable
Länge
142.9 mm
B × L
8.26 cm × 14.29 cm
Breite
82.6 mm
Allgemeine Beschreibung
Eine 140 μm dicke hydrophobe poröse Dichtungsfolie mit medizinischem Klebstoff für Gewebekulturplatten, Bioblöcke und 96-Well-Platten, bei denen ein Gasaustausch für das Zell- oder Bakterienwachstum erforderlich ist. AeraSeal-Siegelfolien minimieren Kreuzkontamination, Verschüttung und Verdunstung. Im Gegensatz zu Plattendeckeln, die den Austausch für Wells in der Nähe der Plattenränder begünstigen, ermöglichen sie einen gleichmäßigen Luft- und CO2-Austausch für alle Wells. Abmessungen: 82,6 x 142,9 mm für Gewebekulturplatten in Standardgröße
  • nicht zytotoxisch, hoch gasdurchlässig
  • mit Pipettenspitzen oder Pipetten zur Probenrückgewinnung leicht durchstechbar
  • Für Temperaturen von -20 °C bis +80 °C empfohlen
Hinweis: AeraSeal-Folien sind für hypoxische Kulturbedingungen geeignet.
Rechtliche Hinweise
AeraSeal is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)