Merck
Z663069
Kern-Waagen der EW-Serie, von oben beladbar
Kern EW 1500-2M + 963-127, DKD Calibration Certificate included
Synonym(e):
laboratory balance, weighing balance
About This Item
UNSPSC-Code:
41111502
Aufnahme AC/DC
230 V
Materialien
stainless steel weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kern EW 1500-2M + 963-127
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Messbereich Wiegekapazität
1500 g, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.02 g
B × Tiefe × H
180 mm × 230 mm × 85 mm
Plattformdurchm.
140 mm
Gewicht
2 kg
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
  • Large LCD display
  • Capacity display
  • Protective working cover
  • Test weight
  • 3 years warranty