Z657875
Hettich® centrifuge adapters
for 8.5-10 mL blood/urine tubes (16x100 mm) and 15mL round bottom tubes (17x100 mm)
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.22
Empfohlene Produkte
Beschreibung
for ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R
Leistungsmerkmale
Holds 15 mL tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 5231
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 1427 (bucket)
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)