Z653608
Pyrex® glass culture tubes
O.D. × L 16 mm × 160 mm, wall thickness 1.8 mm, thread size 15 mm , cap
Synonym(e):
1636/30MP
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass tube
clear tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
neck thread external thread
Verpackung
pack of 40 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1636/30MP
Verfügbarkeit
available only in EU
AD × L
16 mm × 160 mm
Kapazität
19 mL
Gewindegröße
15 mm , cap
Wandstärke
1.8 mm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- High resistance to attack from water reduces leaching of contaminants which can cause pH changes
- PBT screwcaps with inert PTFE lined rubber disc
- Cap can withstand repeated dry heat and steam sterilization cycles.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)