Merck
Z653454
Hettich® centrifuge adapters
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R, Adapter (rubber insert) for 100 mL tubes (44x100 mm)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.22
Leistungsmerkmale
Holds 100 mL tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 0761
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 1481, 1490, 1495 (bucket)
Allgemeine Beschreibung
  • compatible with bucket/carriers 1381 (Z601543), 1390 and 1430
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)