Merck
Z359122
Sigma-Aldrich
Tough-Tags Etiketten für Mikrozentrifugenröhrchen
size 1.28 in. × 0.5 in., white
Synonym(e):
solvent resistant labels, temperature resistant labels
About This Item
UNSPSC-Code:
55121611
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.35
Materialien
polyester
white
Verpackung
pkg of 1,000 ea
Hersteller/Markenname
Diversified Biotech TTLW-1000
Größe
1.28 in. × 0.5 in.
Allgemeine Beschreibung
Mit 1,5–2-mL-Röhrchen kompatibel
Tough-Tags sind chemisch inerte Polyesteretiketten, die fest an allen Kunststoffen und anderen Materialien haften. Sie sind von 121 °C bis −40 °C temperaturbeständig. Diese Etiketten sind gegen Autoklavieren, Siedewasserbäder, Gefriertemperaturen, organische Lösungsmittel, Ätzmittel und andere Herausforderungen beständig, ohne dass sie sich ablösen, reißen oder abfallen. Für eine optimale Anhaftung wird empfohlen, silikonisierte Oberflächen zu meiden.
Tough-Tags sind vorgestanzte, abziehbare Etiketten, die sich für jedes Markierungsinstrument eignen und von der Größe her perfekt auf Mikrozentrifugenröhrchen und andere Behälter im Labor passen. Mit Tough-Tags umwickelte Röhrchen gleiten weiterhin problemlos in und aus Rotoren, ohne stecken zu bleiben, da die Etiketten dünn sind und der Klebstoff auch nach dem Sieden und Autoklavieren nicht hinter dem Etikett austritt.
Rechtliche Hinweise
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)