Z359033
Nalgene® cryogenic vials, System 100
capacity 1.5 mL
Synonym(e):
cryostorage vial, cryovial cryotube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
conical bottom
polypropylene
polypropylene caps
polypropylene tube
silicone gasket
Sterilität
sterile (certified)
sterile; irradiated
Leistungsmerkmale
External thread
Verpackung
pack of 500 ea (20 x 25 ea)
Hersteller/Markenname
Nalgene® 5000-1020
Parameter
-150 °C min. temp.
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Kapazität
1.5 mL
Röhrchendurchm.
11.68 mm
Allgemeine Beschreibung
The silicone seal is manufactured without the talc lubricant, so does not require extra cleaning prior to use.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)