Z350834
Vollpipette, Polyethylen
graduated to 2 mL, blood bank, bulb draw 1.8 mL, sterile
Synonym(e):
liquid transfer tool, plastic pipette
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduations 0.5 mL
Verpackung
pack of 500 (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
156 mm
Kolbenentnahme
1.8 mL
Schaftdurchm.
7 mm