Merck
Z350591
Sigma-Aldrich
Vollpipette, Polyethylen
general purpose, standard, bulb draw 3.2 mL, sterile
Synonym(e):
liquid transfer tool, plastic pipette
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
polyethylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 500 (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
150 mm
Kolbenentnahme
3.2 mL
Schaftdurchm.
7.8 mm
Allgemeine Beschreibung
Inertes, nicht toxisches LDPE, mit Ethylenoxid oder Strahlung sterilisierbar. Auch zum Einfrieren mit Inhalt in fl. Stickstoff geeignet! Brauchen keine Gummihütchen. Spitzen, ausser Art. Z13.500-3, können zugeschmolzen werden.
Verpackung
Individually wrapped
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)