Merck
Z340553
BRAND® BISTABIL® ground glass stopper, conical joint
joint: ST/NS 12/21
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.35
Verbindung
joint: ST/NS12/21
Hersteller/Markenname
BRAND 144615
Allgemeine Beschreibung
Schliffstopfen aus Duran-Glas, nach DIN 12252. Hohl, mit Tropfspitze und sechseckigem Griff.
Sonstige Hinweise
BR144615 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)