Merck
Z331686
BRAND® Pipettierhelfer, macro
blue
Synonym(e):
brand pipette, macro pipette controller
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
blue
plastic (autoclavable)
silicone (autoclavable)
Leistungsmerkmale
autoclavable
Hersteller/Markenname
BRAND 26202
Volumen
0.1-200 mL
Allgemeine Beschreibung
Passend für alle Pipettengrößen von 0.1 bis zu 100 ml. Leichte Einhandbedienung. Ein hydrophober Filter schützt die Pumpe vor Verschmutzung.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG