Merck
Z330264
BRAND® dropping bottle, LDPE
capacity 100 mL
Synonym(e):
dropping bottles
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Materialien
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent bottle
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pkg of 50
Hersteller/Markenname
BRAND 125238
Kapazität
100 mL
Durchm. × H
45 mm × 136 mm
Fitting
GL 18 thread
Allgemeine Beschreibung
Flexible Tropfflaschen aus LDPE, mit abnehmbarer Schraubkappe.
Sonstige Hinweise
BR125238 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)