Merck
Z330221
BRAND® dropping bottle, LDPE
capacity 20 mL
Synonym(e):
dropping bottles
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Materialien
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent bottle
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pkg of 100
Hersteller/Markenname
BRAND 125216
Kapazität
20 mL
Durchm. × H
31 mm × 88 mm
Fitting
GL 14 thread
Allgemeine Beschreibung
Flexible Tropfflaschen aus LDPE, mit abnehmbarer Schraubkappe.
Sonstige Hinweise
BR125216 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Empfehlung