Z325600
BRAND® BLAUBRAND® Messpipetten, kalibriert für die Abgabe (TD, EX)
type 3 (zero on top), capacity 0.5 mL , with 0.01 subdivisions
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
AR-Glas®
Agentur
according to DIN 12 697
Leistungsmerkmale
class AS
graduation
subdivision 0.01 mL
total delivery (Ex + 15 sec waiting time)
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
BRAND 27705
Messbereich
accuracy: 0.01 mL
Kapazität
0.5 mL , with 0.01 subdivisions
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.