Z324736
BRAND® BLAUBRAND® Mischzylinder
volume 50 mL
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint ST/NS stopper19/26
Leistungsmerkmale
subdivision 1 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Höhe
220 mm
Volumen
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Mischzylinder nach DIN 12 685-2. Klasse A, konformitätsbescheinigt. Aus Duran®-Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Mit PP-Stopfen und sechseckigem Fuss. Skalierung und Markierung mit hohem Kontrast aus blauer Emaille. Höhe=Gesamthöhe ohne Stopfen!
Sonstige Hinweise
BR32428 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.