Z0750
cis-Zeatin
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
6-(4-Hydroxy-3-methyl-cis-2-butenylamino)-purin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Assay
≥90% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
glacial acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C\C(CO)=C\CNc1ncnc2nc[nH]c12
InChI
1S/C10H13N5O/c1-7(4-16)2-3-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h2,5-6,16H,3-4H2,1H3,(H2,11,12,13,14,15)/b7-2-
InChIKey
UZKQTCBAMSWPJD-UQCOIBPSSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable