WH0136853M1
Monoclonal Anti-SRCRB4D antibody produced in mouse
clone 3D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-S4DSRCRB, Anti-SRCRBS4D, Anti-scavenger receptor cysteine rich domain containing, group B (4 domains)
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3D9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SRCRB4D(136853)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MTGTLRTRAWPAAKRAAGLRWALRDEARLSDCFHLGWGQHNCGHHEDAGALCAGEADSEGPEELGLQVQQDGSETTRVPTPRPRDGHLRLVNGAHRCEGRVELYLGQRWGTVCDDAWDLRAAGVLCRQLGCGQALAAPGEAHFGPGRGPILLDNVKCRGEESALLLCSHIRWDAHNCDHSEDASVLCQPS
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable