WH0096764M1
Monoclonal Anti-NCOA6IP antibody produced in mouse
clone 3F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-FLJ22995, Anti-PIMT, Anti-PIPMT, Anti-nuclear receptor coactivator 6 interacting protein
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3F1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TGS1(96764)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MRVIAIDIDPVKIALARNNAEVYGIADKIEFICGDFLLLASFLKADVVFLSPPWGGPDYATAETFDIRTMMSPDGFEIFRLSKKITNNIVYFLPRNADIDQVASLAGPGGQVEIEQNFLNNKLKTITAYFGDLIRRPASET
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)