Merck
WH0094240M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EPSTI1 antibody produced in mouse
clone 2A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-BRESI1, Anti-MGC29634, Anti-epithelial stromal interaction 1 (breast)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2A8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EPSTI1(94240)
Immunogen
EPSTI1 (NP_001002264, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MNTRNRVVNSGLGASPASRPTRDPQDPSGRQGELSPVEDQREGLEAAPKGPSRESVVHAGQRRTSAYTLIAPNINRRNEIQRIAEQELANLEKWKEQNRA
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable