WH0057551M1
Monoclonal Anti-TAOK1 antibody produced in mouse
clone 4E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-FLJ14314, Anti-KIAA1361, Anti-MAP3K16, Anti-MARKK, Anti-PSK2, Anti-TAO kinase 1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4E12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG3κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TAOK1(57551)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Sequence
LSNLSPEAFSHSYPGASGWSHNPTGGPGPHWGHPMGGPPQAWGHPMQGGPQPWGHPSGPMQGVPRGSSMGVRNSPQALRRTASGGRTEQGMSRSTSVTSQISNGSHMSYT
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable