WH0055823M1
Monoclonal Anti-VPS11 antibody produced in mouse
clone 1H1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-END1, Anti-PEP5, Anti-RNF108, Anti-hVPS11, Anti-vacuolar protein sorting 11 (yeast)
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1H1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VPS11(55823)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
FHQHCFESYSESDADCPTCLPENRKVMDMIRAQEQKRDLHDQFQHQLRCSNDSFSVIADYFGRGVFNKLTLLTDPPTARLTSSLEAGLQRDLLMHSRRGT
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)