WH0050628M1
Monoclonal Anti-GEMIN4 antibody produced in mouse
clone 3E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DKFZP434B131, Anti-DKFZP434D174, Anti-Gem (nuclear organelle) associated protein 4, Anti-HC56, Anti-HHRF-1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GEMIN4(50628)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
AAGPWVQGPEQDLTQEALFVYTQVFCHALHIMAMLHPEVCEPLYVLALETLTCYETLSKTNPSVSSLLQRAHEQRFLKSIAEGIGPEERRQTLLQKMSS
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable