Merck
WH0008464M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SUPT3H antibody produced in mouse
clone 1A6, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-SPT3, Anti-SPT3L, Anti-suppressor of Ty 3 homolog (S. cerevisiae)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A6, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgMκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SUPT3H(8464)
Immunogen
SUPT3H (AAH50384, 1 a.a. ~ 328 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVVFGTTFFNFDSFIGKTDSIEIIGKSVFPYCYHNILPLLNDSGRYSLGDARRPLHETAVLVEDVVHTQLINLLQQAAEVSQLRGARVITPEDLLFLMRKDKKKLRRLLKYMFIRDYKSKIVKGIDEDDLLEDKLSGSNNANKRQKIAQDFLNSIDQTGELLAMFEDDEIDEVKQERMERAERQTRIMDSAQYAEFCESRQLSFSKKASKFRDWLDCSSMEIKPNVVAMEILAYLAYETVAQLVDLALLVRQDMVTKAGDPFSHAISATFIQYHNSAESTAACGVEAHSDAIQPCHIREAIRRYSHRIGPLSPFTNAYRRNGMAFLAC
Physikalische Form
Solution
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)