WH0005223M1
Monoclonal Anti-PGAM1 antibody produced in mouse
clone 2G1-A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-PGAMA, Anti-phosphoglycerate mutase 1 (brain)
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2G1-A6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PGAM1(5223)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MAAYKLVLIRHGESAWNLENRFSGWYDADLSPAGHEEAKRGGQALRDAGYEFDICFTSVQKRAIRTLWTVLDAIDQMWLPVVRTWRLNERHYGGLTGLNKAETAAKHGEAQVKIWRRSYDVPPPPMEPDHPFYSNISKDRRYADLTEDQLPSCESLKDTIARALPFWNEEIVPQIKEGKRVLIAAHGNSLRGIVKHLEGLSEEAIMELNLPTGIPIVYELDKNLKPIKPMQFLGDEETVRKAMEAVAAQGKAKK
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable